Learn More
Honeywell Safety Products™ Gafas de seguridad Millenia
Código de producto. 12682623
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Negro
Plata
Tinción de lente:
Amarillo
Espejo plata
Transparente
Incluye:
Retenedor Flexicord
Retenedor separable y ajustable Flexicord
Revestimiento de lente:
Resistentes a impactos, Antivaho, Con tratamiento UV
Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tinción de lente Incluye Revestimiento de lente Tamaño de la unidad
12682623 Azul Transparente Retenedor Flexicord Resistentes a impactos, Antivaho, Con tratamiento UV cada uno
12672623 Negro Espejo plata Retenedor Flexicord Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV cada uno
12602633 Plata Transparente Retenedor separable y ajustable Flexicord Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV cada uno
11836900 Negro Amarillo Retenedor Flexicord Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12682623 Proveedor Honeywell Safety Products™ N.º de proveedor 1000006
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Prácticamente no se nota el peso de la protección ocular para el entorno de trabajo activo. Las gafas de seguridad Honeywell Safety Products™ Millenia bloquean los rayos UV y ofrecen protección para trabajos mecánicos, incluidos el triturado, el tor
Gafas de seguridad de moda con lente plano, diseño envolvente con lente resistente a la abrasión y protectores laterales integrales. Disponibles en una amplia gama de colores de lentes y monturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad PPE 2 de categoría CE, garantía de calidad ISO 9001/2000, número de certificado CE EC1131, número de declaración CE EC1131
Revestimiento de lente Resistentes a impactos, Antivaho, Con tratamiento UV
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Industrias de administración, automoción, energía o electricidad, laboratorio, médica y farmacéutica y de la madera
Color de marco Azul
Incluye Retenedor Flexicord
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 32 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon
Protección UV UV400