Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Millennia 2G
Código de producto. 15886665
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Plata
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente unitSize
15886665 Gris cada uno
15876665 Transparente cada uno
15866665 Plata cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15886665 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1032180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.70€
    10.61€ / paquete de 1
    Ahorro 4.09€
    27% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gafas de seguridad con una excelente protección, un ajuste cómodo y un diseño elegante y sencillo.
  • El material de la montura es más blando y flexible para una comodidad superior contra la cabeza y las orejas cuando se usa durante todo el día
  • Cubren los ojos y las zonas por encima de las mejillas y las cejas para garantizar que los trabajadores estén protegidos de las partículas, el polvo y otros riesgos de impacto
  • Una mayor cobertura de la lente que envuelve tanto de forma periférica como a lo largo de la las mejillas ayuda a prevenir el riesgo de partículas
  • Se ha añadido un elemento de diseño «similar a un estante» a lo largo de la ceja para ayudar a evitar que el polvo caiga entre la montura y entre en los ojos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Descripción dieléctrico/a/s
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría EC PPE: 2, certificado de la CE: C1570.1HON, declaración de la CE: C1570.1HON, EN C1570.1HON
Tinción de lente Gris
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en exteriores donde se requiere protección ocular contra los peligros más comunes, incluidos la protección contra impactos, el empañamiento y el resplandor de la luz del sol.
Color de marco Negro
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon
Protección UV UV400