Learn More
Milenperone, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Milenperone |
| CAS | 59831-64-0 |
| Fórmula molecular | C22 H23 Cl F N3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-1-[3-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, R 34009 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClFN3O2/c23-17-4-7-20-19(14-17)25-22(29)27(20)11-1-10-26-12-8-16(9-13-26)21(28)15-2-5-18(24)6-3-15/h2-7,14,16H,1,8-13H2,(H,25,29) |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCCN3C(=O)Nc4cc(Cl)ccc34)CC2 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-[3-[4-(4-fluorobenzoil)-1-piperidil]propil]-1H-bencimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 415.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.1463 |