Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de mildronato
Código de producto. 16687062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16687062 250 mg 250 miligramos
16677062 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16687062 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466262500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 86426-17-7 | C6H18N2O4, C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O | 182.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86426-17-7
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihidrato de mildronato
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solución acuosa soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,22
Forma física Polvo cristalino
Tipo de producto Reactivo
Pureza De 97,5 a 102,5 % (valoración con HClO4)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mildronate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mildronate dihydrate