Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihidrato de mildronato |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solución acuosa soluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182,22 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | De 97,5 a 102,5 % (valoración con HClO4) |