Learn More
Nickel Electro™ Tenazas de acero dulce rectas
Código de producto. 11572692 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11572692 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11572692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40€
    11.65€ / paquete de 1
    Ahorro 5.75€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas rectas de laboratorio con acabado brillante.
  • Pinzas rectas de laboratorio
  • Acero dulce
  • 381 mm
  • Con acabado brillante
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 400 mm
Material Acero dulce
Tipo Pinzas de uso general