Learn More
Brady™ Caja de seguridad de grupo metálica portátil de acero laminado dulce
Código de producto. 11751915 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11751915 Amarillo cada uno
11711925 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11751915 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    81.91€ / paquete de 1
    Ahorro 11.79€
    12% Descuento
En stock
Simplifica el bloqueo de equipos grandes
  • La caja de seguridad de acero pesado almacena las llaves después de que la máquina o el proceso esté bloqueado
  • Cada miembro autorizado del equipo de trabajo añade un candado personal o dispositivo de etiquetado en la caja de bloqueo de grupo
  • Garantiza que ningún empleado tenga acceso a menos que todos los empleados hayan retirado sus cerraduras o etiquetas
  • Acepta hasta 13 cerraduras individuales
Especificaciones
Tipo de producto Caja de seguridad de grupo metálica
Alternate Part Number CAJA DE CERRADURA GRUPAL PORTÁTIL DE ACERO YLW
Color Amarillo
Cantidad 1 unidad