Learn More
Milciclib, MedChemExpress
Código de producto. 16480317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480317 50 mg 50 miligramos
16464976 100 mg 100 miligramos
16423968 10 mg 10 miligramos
16406687 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10424
MedChemExpress Milciclib (PHA-848125) is a potent, ATP-competitive and dual inhibitor of CDK and Tropomyosin receptor kinase (TRK), with IC50s of 45, 150, 160, 363, 398 nM and 53 nM for cyclin A/CDK2, cyclin H/CDK7, cyclin D1/CDK4, cyclin E/CDK2, cyclin B/CDK1 and TRKA, respectively.
Milciclib (PHA-848125) is a potent, ATP-competitive and dual inhibitor of CDK and Tropomyosin receptor kinase (TRK), with IC50s of 45, 150, 160, 363, 398 nM and 53 nM for cyclin A/CDK2, cyclin H/CDK7, cyclin D1/CDK4, cyclin E/CDK2, cyclin B/CDK1 and TRKA, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milciclib
Forma física Solid
CAS 802539-81-7
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32N8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PHA-848125
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (43.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=NN(C2=C1C(C)(CC3=CN=C(N=C23)NC4=CC=C(C=C4)N5CCN(CC5)C)C)C
Peso molecular (g/mol) 460.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.57
Porcentaje de pureza 99.44%