Learn More
Milbemicina oxima (mezcla de milbemicina oxima A3 y milbemicina oxima A4, 80:20), TRC
Código de producto. 30135352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135352 10 mg 10 miligramos
30135329 50 mg 50 miligramos
18051120 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34428010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129496-10-2
Fórmula molecular C31H43NO7 and C32H45NO7
Peso molecular (g/mol) 1097.38
Sinónimo Milbemycin Oxime, Milbemycin oximes, Safeheart
Nombre IUPAC (2R,2a'E,2a1'S,4'E,6R,6'R,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'Z,20a'R)-2a1'-hidroxi-20'-(hidroxiimino)-5,6,6',8',19'-pentametil-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11', 14',15', 17a', 20', 20a'-tetradecahidro-2'H, 17'H-espiro[piran-2,13'-[11,15]metano[1,5]dioxaciclooctadecino[9,8,7-cd]benzofurano]-17'-1--(2R,2a'E,2a1'S,4'E,6R,6'R,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'Z,20a'R)-6-etil-2a1'-hidroxi-20'-(hidroxiimino)-5,6', 8',19'-tetrametil-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11', 14',15',17a', 20',20'a'-tetradecahidro-2'H,17'H-espiro[pyran-2,13'-[11,15]metano[1,5]dioxaciclooctadecino[9,8,7-cd]benzofurano]-17'-one (4/1)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milbemycin Oxime
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45NO7.C31H43NO7/c1-6-27-21(4)12-13-31(40-27)17-25-16-24(39-31)11-10-20(3)14-19(2)8-7-9-23-18-37-29-28(33-36)22(5)15-26(30(34)38-25)32(23,29)35;1-18-7-6-8-23-17-36-28-27(32-35)21(4)14-26(31(23,28)34)29(33)37-25-15-24(10-9-19(2)13-18)39-30(16-25)12-11-20(3)22(5)38-30/h7-10,15,19,21,24-27,29,35-36H,6,11-14,16-18H2,1-5H3;6-9,14,18,20,22,24-26,28,34-35H,10-13,15-17H2,1-5H3/b8-7+,20-10+,23-9+,33-28-;7-6+,19-9+,23-8+,32-27-/t19?,21?,24-,25+,26+,27-,29-,31-,32-;18?,20?,22-,24-,25+,26+,28-,30+,31-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1096.6236