Learn More
Milademetan, MedChemExpress
Código de producto. 16493308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493308 10 mg 10 miligramos
16416037 5 mg 5 miligramos
16410749 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101266
MedChemExpress Milademetan (DS-3032) is a specific and orally active MDM2 inhibitor for the research of acute myeloid leukemia (AML) or solid tumors. Milademetan (DS-3032) induces G1 cell cycle arrest, senescence and apoptosis.
Milademetan (DS-3032) is a specific and orally active MDM2 inhibitor for the research of acute myeloid leukemia (AML) or solid tumors. Milademetan (DS-3032) induces G1 cell cycle arrest, senescence and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milademetan
CAS 1398568-47-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34Cl2FN5O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo DS-3032
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (26.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=CC=C21)[C@]32C4(CCC(C)(C)CC4)N[C@@H](C(N[C@@H]5CC[C@@H](C(N)=O)OC5)=O)[C@@H]3C6=CC=NC(Cl)=C6F
Peso molecular (g/mol) 618.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.53
Porcentaje de pureza 92.38%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death