Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga de microlitros MIKRO 220
Descripción
- Cubierta metálica y tapa
- Cámara de centrifugación de acero inoxidable resistente al óxido
- Ver el puerto en la tapa
- 9 rotores diferentes: Además de los rotores estándar, dispone de un rotor horizontal de 24 posiciones, un rotor de 20 posiciones para criotubos y un rotor que puede contener 6 tiras de PCR
- Bloqueo de la tapa accionado por motor
- Visualización ergonómica de información y funcionamiento
- Cambio de rotor sencillo
- Diez memorias programables
- La entrada del radio del rotor en mm permite cambiar entre visualización de rpm y RCF (fuerza centrífuga relativa)
- Los parámetros se pueden introducir o cambiar rápida y fácilmente usando el botón giratorio
- Tapa bloqueada cuando el rotor está en marcha
- Mecanismo para impedir que caiga la tapa
- Apertura de la tapa de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico
- Protección contra sobrecalentamiento del motor
- Desconexión automática
- Reconocimiento automático del rotor
- Accesorios con biosello (probado por TÜV según DIN EN 61010, parte 2) para proteger contra aerosoles peligrosos o agresivos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 48 x 1,5/2,0 ml |
| Vel. máx | 18000 rpm |
| RCF máx. | 31.514 x g |
| Altura exterior (imperial) | 12,3 in |
| Altura exterior (métrico) | 313 mm |
| Anchura exterior (imperial) | 13 in |
| Anchura exterior (métrico) | 330 mm |
| Tipo | Centrífuga de microlitros |
| Fondo (imperial) | 16,5 in |
| Fondo (métrico) | 420 mm |
| Mostrar más |