Learn More
MIK665, MedChemExpress
Código de producto. 16467317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467317 5 mg 5 miligramos
16414608 10 mg 10 miligramos
16410907 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112218
MedChemExpress MIK665 (S-64315), derived from S63845, is a myeloid cell leukemia sequence 1 (MCL1) inhibitor. MIK665 has an IC50 of 1.81 nM for MCL1.
MIK665 (S-64315), derived from S63845, is a myeloid cell leukemia sequence 1 (MCL1) inhibitor. MIK665 has an IC50 of 1.81 nM for MCL1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MIK665
Forma física Solid
CAS 1799631-75-6
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C47H44ClFN6O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo S-64315
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (142.79 mM)
SMILES OC([C@@H](CC(C=CC=C1)=C1OCC2=CC=NC(C3=CC=CC=C3OC)=N2)OC4=C5[C@]([C@]6=C(C)C(Cl)=C(OCCN7CCN(C)CC7)C=C6)=C(C8=CC=C(F)C=C8)SC5=NC=N4)=O
Peso molecular (g/mol) 875.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 875.41
Porcentaje de pureza 98.0%