Learn More
Miglustat hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487268
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16487268 10 mg 10 miligramos
16479787 5 mg 5 miligramos
16453566 25 mg 25 miligramos
3 options
Código de producto. 16487268
Marca: Medchem Express HY17020A
MedChemExpress Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).
Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miglustat hydrochloride
Forma física Oil
CAS 210110-90-0
Color Light Brown
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H22ClNO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo N-Butyldeoxynojirimycin hydrochlorideNB-DNJ hydrochlorideOGT 918 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (254.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 34 mg/mL (132.95 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)N(CCCC)C[C@@H]1O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 255.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.74
Porcentaje de pureza 98.0%