Learn More
Hoefer Mighty Small geles prefabricados
Código de producto. 30286589
Cambiar vista
Click to view available options
Porcentaje del gel:
10 %
12 %
8 %
Del 4 al 12 %
Del 4 al 20%
Pocillos:
12 pocillos
15 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porcentaje del gel Pocillos Tamaño de la unidad
30286589 12 % 15 pocillos paquete de 10
30286587 8 % 15 pocillos paquete de 10
30286582 8 % 12 pocillos paquete de 10
30286584 10 % 15 pocillos paquete de 10
30286592 10 % 12 pocillos paquete de 10
30286586 12 % 12 pocillos paquete de 10
30286588 Del 4 al 12 % 15 pocillos paquete de 10
30286590 Del 4 al 12 % 12 pocillos paquete de 10
30286583 Del 4 al 20% 15 pocillos paquete de 10
30286591 Del 4 al 20% 12 pocillos paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30286589 Proveedor Hoefer N.º de proveedor MSG012F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.05€
    60.21€ / paquete de 10
    Ahorro 18.84€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Hoefer Mighty Small Los geles prefabricados son mini geles de poliacrilamida de alto rendimiento que se utilizan comúnmente para la separación de proteínas.
  • Especificación:
  • Tamaño del plato: 10 x 8 cm
  • Tamaño del gel: 8,5 x 7 cm, 1 mm de espesor
  • Pozos: 15 pocillos (12 pocillos disponibles)
  • Sistema/Buffer: Sistema Bis-Tris, Buffer MOPS
  • Volumen de carga: Para 15 pocillos: máximo 30 μl (recomendado: ≤ 15 μl)
  • Paquete: 10 piezas/caja
  • Peso:0,66 libras.
  • Temperatura de almacenamiento: 2 a 8°
  • Vida útil: 12 meses
  • Ventajas:
  • Sistema Bis-tris mejorado con pH moderado para garantizar una menor modificación de la proteína para obtener una banda nítida y clara.
  • Ahorra tiempo y esfuerzo al fabricar geles.
Specifications
Tampón MOPS
Color Transparente
Concentración 12%
Porcentaje del gel 12 %
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Intervalo de pH 7
Volumen de carga de muestras 25 μL
Separación de proteína
Intervalo de separación 10 a 300 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 15 pocillos
Cantidad 10
Tipo de producto Gel prefundido
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel