Learn More
Migalastat hydrochloride, MedChemExpress
Description
Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Migalastat hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 75172-81-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H14ClNO4 |
| Sinónimo | GR181413A |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 200 mg/mL (1001.85 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](CO)NC[C@H](O)[C@H]1O.Cl |
| Show More |