Learn More
Honeywell™ Guantes de soldadura MIG FIT
Código de producto. 12647533
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 10
Código de producto.
12647533 Tamaño: 10
1 options
Código de producto. 12647533 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 205869110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los guantes de soldadura MIG FIT Honeywell™ están hechos de Kevlar™ en el dorso con un forro de felpa de algodón.
  • Guante de cuero de serraje de piel de vaca
  • Corte de Gunn, pulgar con solapa, tipo manopla
  • Dorso de Kevlar™ aluminizado con un forro de felpa de algodón
  • Palma de cuero de serraje resistente al calor con un forro de felpa de algodón
  • Puño de cuero de serraje con forro de felpa de algodón en el lateral de la palma
  • Puño de Kevlar™ aluminizado con forro de felpa de algodón en la parte trasera
  • Cuero con un grosor de solo 1,1 a 1,3 mm
  • El cuero de serraje es un material ideal para la producción de guantes de soldadura
  • El pulgar con solapa y los materiales flexibles en los que está fabricado hacen que este guante sea ergonómico, proporcionando al usuario comodidad en su uso
  • El forro de felpa de algodón aumenta la capacidad de aislamiento térmico del guante
  • El dorso de tejido de Kevlar™ aluminizado ofrece una fuerte resistencia al calor, a la radiación y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
  • Su refuerzo de felpa de algodón dentro del guante y en el lateral de la mano proporcionan un buen apoyo para la pieza metálica caliente
  • Gracias al refuerzo de cuero en la costura del pulgar, el desgaste por abrasión queda limitado
  • El puño de cuero de serraje ayuda a proteger una gran parte del antebrazo contra los peligros mecánicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría: II sobre riesgos intermedios de conformidad con las normas: Normas básicas EN 420-2003, EN 388-2003 sobre peligros mecánicos, EN 407-2004 sobre peligros derivados del calor, EN 12 477-2000 sobre protección de tipo A para soldadores
Material del manguito Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Color Blanco, Naranja
Material Cuero de piel de vaca
Tamaño 10
Grosor (métrico) Entre 1,1 y 1,3 mm
Material de revestimiento Algodón
Longitud (métrico) 35,5 cm