Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIG/CXCL9 humano
Descripción
El ensayo ELISA para fractalquina/CXCL9 humana (MIG hu) cuantifica hu fractalquina en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el MIG hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para MIG humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q07325 |
| Intervalo del ensayo | 8,23-6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 pg |
| Intervalo de calibración | De 20 pg/mL a 6000 pg/ml |
| Contenido y almacenamiento | Placas prerecubiertas, patrón o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustratos y solución de parada. Almacene el kit a 2-8 °C. Consulte el manual del producto para conocer el contenido detallado y las condiciones de almacenamiento para obtener la máxima estabilidad. |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | GCPR |
| Mostrar más |