Learn More
N-óxido de mifepristona, Mikromol™
Descripción
N-óxido de mifepristona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mifepristone N-Oxide |
| CAS | 91934-98-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Mifepristone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H35 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mifepristone N-Oxide, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethyloxidoamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, N-oxide, (11beta,17beta)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H35NO3/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3,4)33/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1 |
| SMILES | CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)[N+](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | Óxido de 4-[(8S,11R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-3-oxo-17-prop-1-inil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-11-il]-N,N-dimetilbencenoamina |
| Mostrar más |