Learn More
mifepristona, Mikromol™
Descripción
Mifepristona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mifepristone |
| CAS | 84371-65-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Mifepristone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C29 H35 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifepristone, Mifestone, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11beta,17beta)-Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), 17beta-Hydroxy-11beta-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17alpha-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1 |
| SMILES | CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimetilamino)fenil]-17-hidroxi-13-metil-17-prop-1-inilo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |