Learn More
Mifepristone, MedChemExpress
Descripción
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mifepristone |
| Forma física | Powder |
| CAS | 84371-65-3 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H35NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | RU486 RU 38486 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |