Learn More
Mifepristone, MedChemExpress
Código de producto. 16476276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476276 100 mg 100 miligramos
16491686 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13683
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mifepristone
Forma física Powder
CAS 84371-65-3
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RU486 RU 38486
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 429.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.59
Porcentaje de pureza 99.77%