Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mifepristone |
| Punto de fusión | 192.0°C to 198.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.59 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Mifepristone
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.