Learn More
R&D Systems™ Mifepristone
Código de producto. 30002128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002128 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30002128 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1479/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.31€
    117.60€ / 100 miligramos
    Ahorro 12.71€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Progesterone and glucocorticoid receptor antagonist
Selective antagonist at progesterone (PR) and glucocorticoid (GR) receptors in vitro and in vivo. Is a silent antagonist at PR and has a higher affinity than progesterone. Has higher affinity for GR than dexamethasone (Cat. No. 1126).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mifepristone
CAS 84371-65-3
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C29H35NO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.6
Pureza >99%
Peso molecular 429.604