Learn More
MedChemExpress Mifamurtide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 83461-56-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 1237.5 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (80.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | MTP-PE∣ L-MTP-PE∣ CGP 19835 |