Learn More
Mieshuan, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mieshuan |
| CAS | 51594-83-3 |
| Fórmula molecular | C13H11N3O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-(4-Nitrophenyl)-carbamic acid 3-Pyridinylmethyl Ester, (4-Nitrophenyl)-carbamic Acid 3-Pyridinylmethyl Ester, RH 945 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O4/c17-13(20-9-10-2-1-7-14-8-10)15-11-3-5-12(6-4-11)16(18)19/h1-8H,9H2,(H,15,17) |
| SMILES | O=C(OCC1=CN=CC=C1)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | N-(4-nitrofenil)carbamato de piridin-3-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.075 |