Learn More
Miele Professional™ Documentación de proceso Miele
Código de producto. 15480445 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Con Miele G7831, G 788x , G 789x y PS 120xB; modelo: Net500
Código de producto.
15480445 Con Miele G7831, G 788x , G 789x y PS 120xB; modelo: Net500
1 options
Código de producto. 15480445 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 7951420
APH 301 Tipo de cable de conexión 1 para la conexión de una máquina con interfaz serie para un PC/Net500.
  • Compatible con Miele G7831, G 788x , G 789x y PS 120xB
  • Compatible con numerosos aparatos de MELAG, Sirona, W y H y Hawo
  • Longitud del cable 3 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Documentación de proceso/funcionamiento/comunicación
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio