Learn More
Midostaurin, MedChemExpress
Código de producto. 16486457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486457 5 mg 5 miligramos
16474796 100 mg 100 miligramos
16470979 1 mg 1 miligramo
16443728 10 mg 10 miligramos
16400117 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10230
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Midostaurin (PKC412; CGP 41251) is an orally active, reversible multi-targeted protein kinase inhibitor. Midostaurin inhibits PKCα/β/γ, Syk, Flk-1, Akt, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, FLT3, PDFRβ and VEGFR1/2 with IC50s ranging from 22-500 nM. Midostaurin also upregulates endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene expression. Midostaurin shows powerful anticancer effects.
Midostaurin (PKC412
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Midostaurin
CAS 120685-11-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H30N4O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo PKC412 CGP 41251
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2
Peso molecular (g/mol) 570.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.64
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease