Learn More
Midostaurin, MedChemExpress
Descripción
Midostaurin (PKC412
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Midostaurin |
| CAS | 120685-11-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H30N4O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PKC412 CGP 41251 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 570.64 |
| Mostrar más |