Learn More
Clorhidrato de midodrina, TRC
Código de producto. 30476930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30476930 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30476930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM343750250MG
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Midodrine, Hydrochloride
CAS 43218-56-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H18 N2 O4 . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide hydrochloride (1:1), 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide monohydrochloride, (±)-Midodrin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O4.ClH/c1-17-8-3-4-11(18-2)9(5-8)10(15)7-14-12(16)6-13;/h3-5,10,15H,6-7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H
SMILES Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CNC(=O)CN
Nombre IUPAC 2-amino-N-[2-(2,5-dimetoxifenil)-2-hidroxietil]acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 290.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1033
Porcentaje de pureza >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.