Learn More
Clorhidrato de midodrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Midodrine, Hydrochloride |
| CAS | 43218-56-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O4 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide hydrochloride (1:1), 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide monohydrochloride, (±)-Midodrin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O4.ClH/c1-17-8-3-4-11(18-2)9(5-8)10(15)7-14-12(16)6-13;/h3-5,10,15H,6-7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CNC(=O)CN |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-[2-(2,5-dimetoxifenil)-2-hidroxietil]acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 290.74 |
| Mostrar más |