Learn More
Midodrine D6 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Midodrine D6 hydrochloride is deuterium labeled Midodrine, which is a vasopressor/antihypotensive agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Midodrine D6 hydrochloride |
| CAS | 1188265-43-1 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C12H13D6ClN2O4 |
| Color | Blanco |
| SMILES | OC(CNC(CN)=O)C1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=CC=C1OC([2H])([2H])[2H].[H]Cl |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular (g/mol) | 296.78 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |