Descripción
- Carcasa de acero inoxidable plana y resistente
- Motor sin bloqueo
- Velocidad variable
- Con temporizador o para funcionamiento continuo
- Interfaz RS 232 y USB integrados
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 1000 rpm |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 50 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 110 x 430 mm |
| Requisitos eléctricos | 230/100 - 120/100 V, 50/60 Hz, 70 W |
| Incluye | RS 232, interfaz USB |
| Tipo de motor | Sin bloqueo |
| Peso (métrico) | 10,7 kg |