Learn More
Midecamicina, TRC
Código de producto. 17914405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914405 1 g 1 g
17971475 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17914405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3432501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35457-80-8
Fórmula molecular C41 H67 N O15
Peso molecular (g/mol) 813.97
Sinónimo Leucomycin V, 3,4B-dipropanoate, Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Aboren, Antibiotic SF 837, Antibiotic SF 837A1, Antibiotic YL 704B1, Espinomycin A, Macropen, Medecamycin A1, Medemycin, Medemycin A1, Midecamycin, Midecamycin A1, Midecin, Momicine, Mydecamycin, Mydecamycin A1, Myoxam, NSC 154011, Normicina, Platenomycin B1, Rubimycin, SF 837, SF 837A1, Turimycin P3, YL 704B1
Nombre IUPAC [(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hidroxi-4,6-dimetil-5-propanoyloxioxan-2-il]oxi-6-metiloxixan-2-il]oxi-10-hidroxi-5-metaxi-9,16-dimetil-2-oxo-7-(2-oxoetil)-1-oxaliciclohexadeca-11,13-dien-4-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@H]1CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@H]1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Midecamycin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C41H67NO15/c1-11-30(45)54-29-21-32(47)51-24(4)16-14-13-15-17-28(44)23(3)20-27(18-19-43)37(38(29)50-10)57-40-35(48)34(42(8)9)36(25(5)53-40)56-33-22-41(7,49)39(26(6)52-33)55-31(46)12-2/h13-15,17,19,23-29,33-40,44,48-49H,11-12,16,18,20-22H2,1-10H3/b14-13+,17-15+/t23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,33+,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 813.4511