Learn More
Midecamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16468826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468826 100 mg 100 miligramos
16464637 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1908
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifications
Nombre del producto químico o material Midecamycin
Forma física Solid
CAS 35457-80-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H67NO15
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SF-837 Antibiotic SF-837
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (44.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(CC)=O)OC
Peso molecular (g/mol) 813.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 813.97
Porcentaje de pureza 98.0%