Learn More
Midecamycin, 900μg/mg, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
125.00€ - 222.00€
| CAS | 35457-80-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C41H67NO15 |
| Peso molecular (g/mol) | 813.979 |
| Número MDL | MFCD00865000 |
| Clave InChI | DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N |
| PubChem CID | 124225192 |
| Nombre IUPAC | [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di |
| SMILES | CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15487249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.ME |
500mg |
125.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15477249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.03 |
1g |
222.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 35457-80-8 | |
| 813.979 | |
| DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N | |
| [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di |
| C41H67NO15 | |
| MFCD00865000 | |
| 124225192 | |
| CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C |
Especificaciones
| Midecamycin | |
| 35457-80-8 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865000 | |
| Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water | |
| CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C | |
| 813.979 | |
| 813.97 |
| 900μg/mg | |
| White | |
| C41H67NO15 | |
| 874°C | |
| DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N | |
| [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di | |
| 124225192 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 252-578-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OH4730600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold