Learn More
Midecamycin, 900μg/mg
Descripción
Un antibiótico de amplio espectro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Midecamycin |
| Tipo | Midecamycin |
| Nombre de nota | 900μg/mg |
| Forma física | Powder |
| Punto de fusión | 155°C to 156°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Punto de ebullición | 874°C |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water |
| Mostrar más |