Learn More
Impureza EP de midazolam J, Mikromol™
Código de producto. 30051269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051269 100 mg 100 miligramos
30049638 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051269 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1106.09
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza J de midazolam EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
CAS 59469-08-8
Nombres de analitos o componentes 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H17 Cl F N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Midazolam Imp. J (EP), 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13,18,22H,9-10H2,1H3
SMILES CC1=NCC2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4,5,6-tetrahidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 329.8
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1095 g/mol