Learn More
Impureza EP de midazolam J, Mikromol™
Descripción
Impureza J de midazolam EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59469-08-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H17 Cl F N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Midazolam Imp. J (EP), 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13,18,22H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CC1=NCC2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4,5,6-tetrahidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina |
| Mostrar más |