Learn More
Labconco™ Soporte para placas de micropocillos
Código de producto. 15868684 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Liofilizadores FreeZone™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15868684 Liofilizadores FreeZone™ cada uno
1 options
Código de producto. 15868684 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7369600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    232.01€ / paquete de 1
    Ahorro 47.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
La base de aluminio sólido mantiene bien las microplacas.
Soporte para placas de micropocillos
  • Fabricada en aluminio sólido
  • Elimina el espacio de aire en el fondo de la placa para una excelente transferencia de calor a la microplaca
  • Proporciona estabilidad de temperatura a muestras pequeñas a las que son susceptibles a la fusión
  • Se requiere microplaca y no se incluye
Spezifikation
Tipo Soporte para microplacas
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores FreeZone™
Incluye Bloque de aluminio sólido que sostiene la placa de micropocillos. Placa de micropocillos no incluida.
Anchura (imperial) 5,7 in
Altura (imperial) 0,7 in
Altura (métrico) 1.78 cm
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10.16 cm
Peso con embalaje (imperial) 2 lb
Peso (imperial) 1,3 lb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.