Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para microvolúmenes
Código de producto. 15238443
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
100 μl
Calibre de aguja:
25 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) unitSize
15238443 5 μl 26 G 0,47 mm cada uno
15228483 100 μl 25 G 0,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15238443 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 001495
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Las jeringas para microvolúmenes Trajan Scientific and Medical tienen el conocimiento y la experiencia que se destinan a la fabricación de una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa de inyección manual
Especificaciones
Descripción Jeringa con guía para el émbolo
Calibre de aguja 26 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Tipo de producto Aguja extraíble
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja bisel