Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para microvolúmenes
Código de producto. 15228483
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
100 μl
Calibre de aguja:
25 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) unitSize
15228483 100 μl 25 G 0,5 mm cada uno
15238443 5 μl 26 G 0,47 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15228483 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 005055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Las jeringas para microvolúmenes Trajan Scientific and Medical tienen el conocimiento y la experiencia que se destinan a la fabricación de una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa de inyección manual
Especificaciones
Descripción Jeringa
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,20 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,5 mm
Tipo de producto Aguja extraíble
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 70 mm
Estilo de punta de aguja bisel