Learn More
SPEX CertiPrep™ Conjunto microvial
Código de producto. 15380472 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,1 a 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15380472 De 0,1 a 0,5 mL 1 SET
1 options
Código de producto. 15380472 Proveedor SPEX CertiPrep™ N.º de proveedor 6757
Ideal para moler cantidades muy pequeñas de muestras como tejidos vegetales y animales, semillas, textiles, productos farmacéuticos, cabello y huesos.
Estos sistemas microviales para uso con los Freezer/Mill SamplePrep SPEX son ideales para moler cantidades muy pequeñas de muestras como tejidos vegetales y animales, semillas, textiles, productos farmacéuticos, cabello y huesos. Se compone de tres microviales contenidos en un soporte de viales para permitir el procesamiento simultáneo de tres muestras de hasta 0,5 g y de 0,1 a 0,5 ml.
  • Muele tres muestras simultáneamente en el Freezer/Mill 6870, cuando se utiliza junto con el adaptador multivial 6806
  • Capacidad de molienda de muestras de 0,1a 0,5 gramos
  • Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
  • El vial de molienda cerrado evita la contaminación cruzada de las muestras, retiene los volátiles y controla las muestras peligrosas o críticas
  • El exclusivo soporte para viales permite que el nitrógeno líquido fluya libremente en cada microvial
  • La herramienta de extracción de muestras microviales 6753C ayuda a la eliminación de muestras de molienda de los cilindros centrales
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 0,1 a 0,5 mL
Descripción Puede moler tres muestras a la vez cuando se utiliza junto con al adaptador multivial 6806
Cantidad de embalaje 3 microviales
Peso (métrico) De 0,1 a 0,5 g