Learn More
Gibco™ Microvascular Growth Supplement (MVGS)
Código de producto. 11584576 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 preparaciones
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584576 2 preparaciones 25 ml
1 options
Código de producto. 11584576 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S00525
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento de crecimiento microvascular (MVGS)
Una solución estéril y concentrada (20X) diseñada para su uso con el medio 131 para el cultivo de células endoteliales microvasculares humanas. Cada frasco de 25 ml de MVGS contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para el cultivo de células endoteliales microvasculares humanas y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio 131. Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con MVGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son las siguientes:
  • suero fetal bovino (concentración final de 4,9 % v/v)
  • hidrocortisona (1 μg/ml)
  • factor de crecimiento de fibroblastos humanos, (3 ng/ml)
  • heparina (10 μg/ml)
  • factor de crecimiento epidérmico humano (1 ng/ml)
  • dibutiril-AMP cíclico (0,08 mm)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento menos 20 grados C
    Concentración 20 X
    Tipo de producto Suplemento de crecimiento microvascular (MVGS)
    Esterilidad Estéril
    Línea de productos Cascade Biologics
    Cantidad 2 preparaciones
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie Humano