Learn More
Axygen™ Agitador de microtubos
Código de producto. 17874377 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
17874377 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17874377 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor I4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00€
    3161.26€ / paquete de 1
    Ahorro 223.74€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
El agitador de microtubos proporciona a los investigadores una incubadora con agitación de sobremesa que permite calentar, enfriar y mezclar de manera uniforme valiosas muestras de ciencias biológicas.
  • Su tamaño compacto incorpora un panel de control intuitivo que permite al operador programar fácilmente el dispositivo y ver la temperatura en vivo, el tiempo y la velocidad de mezcla durante todo el experimento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Intervalo de velocidad De 200 a 1500 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 0,1 °C a 100 °C
Vataje 200 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 235 x 120 mm
Peso (métrico) 7.3 kg
Pantalla LCD