Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos
Código de producto. 15741966 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
1
12
12 (6 y 6)
36
48
Para utilizar con (equipo):
1 tubo cónico de 25 ml o 50 ml
Tubos criogénicos
Tubos de 0,5 mL
Tubos de 1,5 y 2,0 mL
Tubos de 5 ml y 15 ml
Tubos de 5 o 15 mL, 25 o 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15741966 36 Tubos de 1,5 y 2,0 mL paquete de 2
16326485 1 1 tubo cónico de 25 ml o 50 ml paquete de 4
15751966 12 Tubos de 5 ml y 15 ml paquete de 2
15739478 12 (6 y 6) Tubos de 5 o 15 mL, 25 o 50 mL paquete de 2
15770159 36 Tubos criogénicos paquete de 2
15773178 48 Tubos de 0,5 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15741966 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030119819
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice el flujo de trabajo con Eppendorf™ Racks de tubos ideales para el procesamiento de muestras, transporte y almacenamiento de muestras a corto y mediano plazo.
  • Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla; ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
  • Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
  • Diseño ondulado: las filas de tubos están dispuestas a diferentes alturas para que los recipientes de reacción sean fácilmente accesibles y claramente identificables.
  • Fabricada en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
  • Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
  • Gran flexibilidad: admite tubos de diferentes tamaños
  • Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos para PCR
Material Polipropileno
Posiciones 36
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5 y 2,0 mL
N.° por paquete 2/paq.
Tipo de producto Soporte para tubos de ensayo