Learn More
OHAUS™ Gradilla para microtubos
Código de producto. 15762529 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Microtubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15762529 Microtubos cada uno
1 options
Código de producto. 15762529 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla para microtubos OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para uso con microtubos de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de microtubos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Microtubos
Material Acero revestido de PVC
Posiciones 70
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Dimensiones (L x An) 12,70 cm x 17,80 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 17,8 x 4,3 cm
Longitud (métrico) 12,70 cm
Longitud (imperial) 5,00 in
Anchura (imperial) 7,00 in
Altura (imperial) 1,70 in
Fondo (imperial) 5,00 in
Fondo (métrico) 12,70 cm
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 4,300 cm
matriz, red, conjunto 10 x 7
Anchura (métrico) 17,80 cm