Descripción
Accesorio o soporte para sujetar recipientes de microreacción.
Material:
- Marco: acero inoxidable
- Parte interior: polipropileno
Características:
- Esterilizables en autoclave y aptos para lavavajillas
- Ajuste de ángulo hasta 90°°
- El accesorio sin reposapiés se puede utilizar como marco de mesa.
Opciones:
- Rack que contiene 36 micro recipientes de reacción con una capacidad de 0,5 mL
- Gradilla para 20 microrreactores con capacidad de 1,5 a 2 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Recipientes de reacción de 0,5 mL Micro |
| Capacidad de tubos | 36 microtubos |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Material | Acero inoxidable, polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores Hei-SHAKE serie 1000 o 2000 |