Learn More
Scientific Industries SI™ Inserto de espuma para microtubos
Código de producto. 15577325 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de posiciones:
60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Tamaño de la unidad
15577325 60 cada uno
1 options
Código de producto. 15577325 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041418
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantiene los recipientes en su lugar mientras se mezcla. El inserto de espuma de microtubo Scientific Industries SI™ se ajusta perfectamente dentro del accesorio de plataforma Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse de 152 mm.
  • Admite hasta 60 microtubos.
  • Encaja en el accesorio de plataforma de 152 mm
  • Incluida en el conjunto de muestras de gran tamaño
  • Se puede utilizar con la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Espuma de alta densidad
Para utilizar con (equipo) Familia de mezcladores Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
N.º de posiciones 60
Es necesaria Accesorio de plataforma 15577315