Descripción
Para mezclas intensas así como operaciones de dispersión, homogeneización, emulsificación y picado para materiales que se pueden cortar
- Mezclado, dispersión, homogeneización, emulsión con líquidos
- Procesamiento sin polvo de muestras secas como el heno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mezclador de laboratorio |
| Velocidad | De 1000 rpm a 15000 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 550 W |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 125 ml a 1 l |
| Altura (métrico) | 245 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la mezcla, dispersión, homogenización, emulsión y reducción de tamaño de materiales que se pueden cortar |
| Modelo | MB 550 con cable de alimentación UE |
| Nivel de ruido | 72 dBA a 15 000 rpm |
| Peso (métrico) | 4,4 kg |