Learn More
Thermo Scientific™ Tubos y gradillas Microtiter, mate, gradilla robótica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11579944 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Microtiter
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradillas robóticas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Esterilidad Formato unitSize
11579944 Microtiter Estéril Gradillas robóticas paquete de 960
12358202 Microtiter No estéril Gradillas robóticas 960 PCS
11937675 Microtiter No estéril Gradillas robóticas paquete de 960
10707994 Microtiter No estéril A granel paquete de 10000
11539954 Microtiter No estéril A granel paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11579944 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3487
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selle herméticamente los tubos de microtitulación con estas tiras de tapones de polietileno para su uso con gradillas de tubos de titulación de MCT de 1.2 ml.
Selle herméticamente los tubos de microtitulación para almacenamiento con estas tiras de tapones de polietileno Thermo Scientific™ -- para su uso con gradillas de tubos de titulación de MCT de 1,2 ml. Los tubos de microtitulación de 1,2 ml ofrecen una capacidad de volumen adicional para la dilución de la muestra. Estos tubos están disponibles en un formato preenvasado de 8 x 12.
Tubos y tapones Microtiter
  • La tira de tapones de polietileno sella de forma hermética los tubos de microtitulación para su almacenamiento
  • Se pueden cortar fácilmente ocho tiras de tapones para muestras individuales
  • Los tubos de microtitulación de 1,2 ml tienen capacidad de volumen adicional para la dilución de muestrasy son ideales para pruebas de HTVL-III, RIA, EIA, PCR, control de calidad farmacéutico y almacenamiento en congelador de muestras de bancos de sangre
  • Las áreas de escritura mate en cada tubo y una gradilla alfanumérica simplifican la organización e identificación de muestras específicas
  • El sistema de tubos Microtiter está disponible en embalaje a granel o con un tamaño estándar SBS
  • La gradilla compatible con sistemas robóticos se puede integrar con facilidad en estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizada
La mayor calidad
  • Pruebas rigurosas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
Opciones de envasado
  • Los tubos y tapones Microtiter están disponibles estériles y sin esterilizar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, ATP, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN.
Color Natural
Volumen (métrico) 1.2 ml
Cantidad 96 tubos/gradilla 10 gradillas/unidad, 5 unidades/caja
Material del cierre Polyethylene (Plug)
Línea de productos Thermo Scientific
Esterilidad Estéril
Formato Gradillas robóticas
Tipo de producto Microtiter